Anti-USF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1264CT170.274.14]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2248BEA 348 EUR InStock
ABGEAM2248B
Anti-USF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1264CT170.274.14]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: USF1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1264CT170.274.14
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité