Anti-HTR1D Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP19163BEA 348 EUR InStock
ABGEAP19163B
Anti-HTR1D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HTR1D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité