Anti-CCR7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 617CT2.2.1]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2119AEA 348 EUR InStock
ABGEAM2119A
Anti-CCR7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 617CT2.2.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCR7
Clonality: Monoclonal
Clone: 617CT2.2.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité