Anti-OR1D2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP16747BEA 348 EUR InStock
ABGEAP16747B
Anti-OR1D2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OR1D2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité