Anti-PPARA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1331CT894.186.143]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM8425BEA 348 EUR InStock
ABGEAM8425B
Anti-PPARA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1331CT894.186.143]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPARA
Clonality: Monoclonal
Clone: 1331CT894.186.143
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité