Anti-TESK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP16795CEA 348 EUR InStock
ABGEAP16795C
Anti-TESK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TESK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité