Anti-VSIG8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 604CT14.1.2]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2124AEA 348 EUR InStock
ABGEAM2124A
Anti-VSIG8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 604CT14.1.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VSIG8
Clonality: Monoclonal
Clone: 604CT14.1.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité