Anti-HIATL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP19125AEA 348 EUR InStock
ABGEAP19125A
Anti-HIATL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIATL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité