Anti-SELM Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAZB10029BEA 348 EUR InStock
ABGEAZB10029B
Anti-SELM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SELM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Zebrafish
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité