Anti-CD5 mouse antibody (PerCP-Cy5.5) [clone: UCHT2]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
65-0059-T100 65-0059-T025
65-0059-T100EA 219 EUR InStock
65-0059-T100 65-0059-T025
Anti-CD5 mouse antibody (PerCP-Cy5.5) [clone: UCHT2]
Anticorps
The UCHT2 antibody is specific for human CD5, a 67 kD transmembrane glycoprotein, that is expressed on most thymocytes, mature T cells, and a subset of B cells. CD5 is involved in modulating antigen receptor signaling in both T and B cells and binds to CD72, expressed on B cells.
Type:
Antigen: CD5
Clonality:
Clone: UCHT2
Conjugation: PerCP-Cy5.5
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité