Anti-CD178 (Fas ligand) Mouse Antibody (Biotin) [clone: NOK-1]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
30-9919-U100 30-9919-U025
30-9919-U100EA 147 EUR InStock
30-9919-U100 30-9919-U025
Anti-CD178 (Fas ligand) Mouse Antibody (Biotin) [clone: NOK-1]
Anticorps
Type:
Antigen: CD178 (Fas ligand)
Clonality:
Clone: NOK-1
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité