L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-CD11c Armenian Hamster Antibody (redFluor™ 710) [clone: N418]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
80-0114-U100 80-0114-U025
80-0114-U100EA 139 EUR InStock
80-0114-U100 80-0114-U025
Anti-CD11c Armenian Hamster Antibody (redFluor™ 710) [clone: N418]
Antilichamen
The N418 antibody reacts with mouse CD11c, also known as integrin alpha X. This 150 kDa cell surface glycoprotein is part of a family of integrin receptors that mediate adhesion between cells (cell-cell) and components of the extracellular matrix, e.g. fibrinogen (cell-matrix). In addition, integrins are active signaling receptors which recruit leukocytes to inflammatory sites and promote cell activation. Complete, functional integrin receptors consist of distinct combinations of integrin chains which are differentially expressed. Integrin alpha X (CD11c) assembles with Integrin beta-2 (CD18)More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité