Anti-IL-4 Rat Monoclonal Antibody (In Vivo Ready™) [clone: MP4-25D2]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
40-7048-U100 40-7048-U500
40-7048-U100EA 63.9 EUR InStock
40-7048-U100 40-7048-U500
Anti-IL-4 Rat Monoclonal Antibody (In Vivo Ready™) [clone: MP4-25D2]
Anticorps
The MP4-25D2 antibody is specific for human IL-4, a pleiotropic cytokine that Th2 cell differentiation, B cell proliferation and differentiation, and B cell class switching to IgE. MP4-25D2 is a neutralizing antibody and is reported to cross react with rhesus monkey IL-4.
Type: Primary
Antigen: IL-4
Clonality: Monoclonal
Clone: MP4-25D2
Conjugation: In Vivo Ready™
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Rhesus
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité