Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: UCHT2]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
50-0059-T025 50-0059-T100
50-0059-T025EA 60.8 EUR InStock
50-0059-T025 50-0059-T100
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: UCHT2]
Anticorps
The UCHT2 antibody is specific for human CD5, a 67 kD transmembrane glycoprotein, that is expressed on most thymocytes, mature T cells, and a subset of B cells. CD5 is involved in modulating antigen receptor signaling in both T and B cells and binds to CD72, expressed on B cells.
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHT2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Capuchin Monkey, Chimpanzee, Common Marmoset
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité