Anti-IL-4 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MP4-25D2]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
50-7048-T025 50-7048-T100
50-7048-T025EA 58.6 EUR InStock
50-7048-T025 50-7048-T100
Anti-IL-4 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MP4-25D2]
Anticorps
The MP4-25D2 antibody is specific for human IL-4, a pleiotropic cytokine that Th2 cell differentiation, B cell proliferation and differentiation, and B cell class switching to IgE. MP4-25D2 is a neutralizing antibody and is reported to cross react with rhesus monkey IL-4.
Type: Primary
Antigen: IL-4
Clonality: Monoclonal
Clone: MP4-25D2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Rhesus
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité