Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: L17F12]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
35-0058-T025 35-0058-T100 35-0058-T500
35-0058-T025EA 72.5 EUR InStock
35-0058-T025 35-0058-T100 35-0058-T500
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: L17F12]
Anticorps
The L17F12 antibody is specific for human CD5, a 67 kD transmembrane glycoprotein that is expressed on most thymocytes, mature T cells, and a subset of B cells. CD5 is a member of the scavenger receptor superfamily and is present on approximately 70% of normal peripheral blood lymphocytes. CD5 is involved in modulating antigen receptor signaling in both T and B cells and acts through binding of CD72, its receptor expressed on B cells.
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: L17F12
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
25 Tests 35-0058-T025
100 Tests 35-0058-T100
500 Tests 35-0058-T500
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité