Anti-HDAC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00010014-M01AEA 394 EUR InStock
ABNOH00010014-M01A
Anti-HDAC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant HDAC5.
Type: Primary
Antigen: HDAC5
Clonality: Monoclonal
Clone: 4G2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité