Anti-CCNB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB9943EA 772 EUR InStock
ABNOPAB9943
Anti-CCNB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against full length recombinant CCNB1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-1:10000; Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: CCNB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité