Anti-AGAP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB9929EA 772 EUR InStock
ABNOPAB9929
Anti-AGAP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant AGAP2.
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1:40000-1:200000; Western Blot: 1:5000-1:20000
Type: Primary
Antigen: AGAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité