Anti-COL4A3BP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB9837EA 518 EUR InStock
ABNOPAB9837
Anti-COL4A3BP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of COL4A3BP.
Recommended Dilutions: Western Blot: 5-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: COL4A3BP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité