Anti-PAK6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB7884EA 419 EUR InStock
ABNOPAB7884
Anti-PAK6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PAK6.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000; Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: PAK6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité