Anti-Human IgG Monoclonal Antibody (Unconjugated)
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB9323EA 262 EUR InStock
ABNOPAB9323
Anti-Human IgG Monoclonal Antibody (Unconjugated)
Anticorps
Sheep anti-human IgG recognizes human IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and Light chain
Host:
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité