Anti-17-beta-Estradiol-long linker Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB8208EA 1160 EUR InStock
ABNOPAB8208
Anti-17-beta-Estradiol-long linker Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep polyclonal antibody raised against 17 beta-Estradiol-long linker.
Recommended Dilutions: Enzyme Immunoassay (1.25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: 17-beta-Estradiol-long linker
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité