Anti-17-beta-19-Nortestosterone Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB8205EA 904 EUR InStock
ABNOPAB8205
Anti-17-beta-19-Nortestosterone Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep polyclonal antibody raised against 17 beta-19-Nortestosterone.
Recommended Dilutions: Enzyme Immunoassay (10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: 17-beta-19-Nortestosterone
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité