Anti-17-alpha-Trenbolone Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB8204EA 1160 EUR InStock
ABNOPAB8204
Anti-17-alpha-Trenbolone Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep polyclonal antibody raised against 17 alpha-Trenbolone.
Recommended Dilutions: Enzyme Immunoassay (0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: 17-alpha-Trenbolone
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité