Anti-17-alpha-OH-Progesterone Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB8201EA 1160 EUR InStock
ABNOPAB8201
Anti-17-alpha-OH-Progesterone Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep polyclonal antibody raised against 17 alpha-OH-Progesterone.
Recommended Dilutions: ELISA: 0.31 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: 17-alpha-OH-Progesterone
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité