Anti-HA tag Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB7703EA 399 EUR InStock
ABNOPAB7703
Anti-HA tag Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptides of HA (Hemagglutinin) tag.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: HA tag
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité