Anti-IgM µ Rabbit Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB9186EA 904 EUR InStock
ABNOPAB9186
Anti-IgM µ Rabbit Monoclonal Antibody
Anticorps
Rabbit anti-dog IgG recognizes dog IgM mu heavy chain. This secondary antibody was purified using a multi-step process which includes delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography followed by extensive dialysis against the buffer stated above.
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: µ-chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité