Anti-RER1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB7598EA 518 EUR InStock
ABNOPAB7598
Anti-RER1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RER1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:128000
Type: Primary
Antigen: RER1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité