Anti-GHRL Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB6842EA 518 EUR InStock
ABNOPAB6842
Anti-GHRL Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GHRL.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:8000; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 2-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: GHRL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité