Anti-PRKAG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB19812EA 419 EUR InStock
ABNOPAB19812
Anti-PRKAG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PRKAG1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000-1:20000; Immunohistochemistry: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: PRKAG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité