Anti-POMC Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB6777EA 518 EUR InStock
ABNOPAB6777
Anti-POMC Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of POMC.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000; Western Blot: 1-3 ?g/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 4-6 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: POMC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité