Anti-ADAM20 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB19740EA 419 EUR InStock
ABNOPAB19740
Anti-ADAM20 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ADAM20.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:160000; Western Blot: 1:500-1000
Type: Primary
Antigen: ADAM20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité