Anti-PAPOLA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB20084EA 518 EUR InStock
ABNOPAB20084
Anti-PAPOLA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant PAPOLA.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50-1:200; Western Blot: 1:250-1:500; Immunofluorescence: 1-4 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: PAPOLA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité