Anti-Gabra1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB9680EA 518 EUR InStock
ABNOPAB9680
Anti-Gabra1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against a recombinant Gabra1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Gabra1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Primates, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité