Anti-PTBP2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB7382EA 518 EUR InStock
ABNOPAB7382
Anti-PTBP2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PTBP2.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000
Type: Primary
Antigen: PTBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité