Anti-PPAPDC1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB19155EA 518 EUR InStock
ABNOPAB19155
Anti-PPAPDC1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody rasied against synthetic peptide of PPAPDC1A.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: PPAPDC1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité