Anti-Collagen type VI Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB19146EA 399 EUR InStock
ABNOPAB19146
Anti-Collagen type VI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against native collagen type VI.
Recommended Dilutions: Western Blot: 200-800 ng/ml; Immunohistochemistry: 250-800 ng/ml; Immunofluorescence: 300-900 ng/ml
Type: Primary
Antigen: Collagen type VI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Marmoset, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité