Anti-COX4I1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB7322EA 518 EUR InStock
ABNOPAB7322
Anti-COX4I1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of COX4I1/COX4I2.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:4000; Western Blot: 0.01-0.03 ?g/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 2-4 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: COX4I1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité