Anti-BTBD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB17432EA 419 EUR InStock
ABNOPAB17432
Anti-BTBD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of BTBD6.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50-1:100; ELISA: 1:12000
Type: Primary
Antigen: BTBD6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité