Anti-EFNA1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB18972EA 518 EUR InStock
ABNOPAB18972
Anti-EFNA1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of EFNA1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:16000; Western Blot: 0.01-0.03 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: EFNA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité