Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rabbit IgG Monoclonal Antibody (Unconjugated)

Fournisseur: Abnova
ABNOPAB9412EA 419 EUR InStock
ABNOPAB9412
Anti-Rabbit IgG Monoclonal Antibody (Unconjugated)
Anticorps
Sheep anti-rabbit IgG recognizes rabbit IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité