Anti-Methadol Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB8305EA 1160 EUR InStock
ABNOPAB8305
Anti-Methadol Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep polyclonal antibody raised against Methadol.
Recommended Dilutions: Enzyme Immunoassay (0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Methadol
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité