Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

IgG Isotype Control

Fournisseur: Abnova
ABNOPAB19464EA 399 EUR InStock
ABNOPAB19464
IgG Isotype Control
Anticorps
Mouse IgG raised from normal mouse serum.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: <1 ?g/106 cells; ELISA: 1:500-1:5000

Type: Control
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité