Anti-BSD Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB7931EA 419 EUR InStock
ABNOPAB7931
Anti-BSD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Aspergillus Terrus Blasticidin S Deaminase.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:4000; Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: BSD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Fungi
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité