Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgM µ Goat Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Abnova
ABNOPAB18918EA 419 EUR InStock
ABNOPAB18918
Anti-IgM µ Goat Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Goat anti-monkey IgG recognizes monkey IgM mu heavy chain. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Peroxidase.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000-1:100000; Western Blot: 1:1000-1:5000; Immunohistochemistry: 1:500-1:2500

Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: µ-chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité