Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: MEM-263]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9988EA 399 EUR InStock
ABNOMAB9988
Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: MEM-263]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against CD44.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 20 ?l reagent / 100 ?l of whole blood or 10^6 cells
Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-263
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Monkey, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité