IgG Isotype Control (APC (Allophycocyanin)/Cy5.5®)
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB19467EA 399 EUR InStock
ABNOPAB19467
IgG Isotype Control (APC (Allophycocyanin)/Cy5.5®)
Anticorps
Mouse IgG raised from normal mouse serum.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: <1 ?g/106 cells; ELISA: 1:500-1:5000
Type: Control
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)/Cy5.5®
Epitope:
Host:
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité