Anti-ADK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9979EA 399 EUR InStock
ABNOMAB9979
Anti-ADK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant ADK.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: ADK
Clonality: Monoclonal
Clone: 7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité