Anti-ITLN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 17]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9975EA 399 EUR InStock
ABNOMAB9975
Anti-ITLN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 17]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant ITLN1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: ITLN1
Clonality: Monoclonal
Clone: 17
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité